Drukuj
Benzophenone oxime 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
342330050 342330250
342330050.EA 170 PLN
342330050. 342330250.
Benzophenone oxime 98%
Benzophenone oxime
Formuła: C₁₃H₁₁NO
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00051461
Numer CAS: 574-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-373-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %