Drukuj
Akrylan 2-hydroksyetylu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 1230 PLN
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
Akrylan 2-hydroksyetylu 97% stabilised
Akrylan 2-hydroksyetylu
Formuła: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 210…215 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.106 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002865
Numer CAS: 818-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-454-9
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ