Drukuj
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
319600010 319600050
ACRO319600010EA 185 PLN
ACRO319600010 ACRO319600050
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego 95%
Ester etylowy kwasu aminotiooksooctowego
Formuła: C₄H₇NO₂S
MW: 133.17 g/mol
Temp. topnienia: 60…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00074903
Numer CAS: 16982-21-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %