Drukuj
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295240010 295240050
ACRO295240010EA 305 PLN
ACRO295240010 ACRO295240050
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formuła: C₃H₄N₄
Temp. topnienia: 219…224 °C
Numer MDL: MFCD00023179
Numer CAS: 4122-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-920-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %