Drukuj
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
292935000 292930025
ACRO292935000EA 907 PLN
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. topnienia: 70…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00801124
Numer CAS: 14593-04-5
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %