Drukuj
Sulfon bis(4-chlorofenylu) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 667 PLN
ACRO291180010 ACRO291182500
Sulfon bis(4-chlorofenylu) 97%
Sulfon bis(4-chlorofenylu)
Formuła: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 397 °C
Temp. topnienia: 146…151 °C
Temp. Zapłonu: 233 °C
Numer MDL: MFCD00000619
Numer CAS: 80-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-247-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %