Drukuj
Wodorocytrynian sól seskwidisodowa 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
250240010 250240025 250242500
ACRO250240010EA 379 PLN
ACRO250240010 ACRO250240025 ACRO250242500
Wodorocytrynian sól seskwidisodowa 99%, pure
Wodorocytrynian sól seskwidisodowa
Formuła: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263.11 g/mol
Temp. topnienia: 149 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150445
Numer CAS: 6132-05-4
Numer WE (dawny EINECS): 242-734-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.9 to 5.2 (3 % solution)
Titration with HClO4 98.5 to 104.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)