Drukuj
Triizopropanoloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 199 PLN
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
Triizopropanoloamina 98%
Triizopropanoloamina
Formuła: C₉H₂₁NO₃
Temp. Wrzenia: 190 °C (23 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004533
Numer CAS: 122-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-528-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %