Drukuj
D-Cykloseryna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
228480010 228480050 228480250
ACRO228480010EA 428 PLN
ACRO228480010 ACRO228480050 ACRO228480250
D-Cykloseryna 98%
D-Cykloseryna
Formuła: C₃H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005353
Numer CAS: 68-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-688-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (60°C, 3 hrs) (vacuum)
UV at 285 nm A: ≤0.8
Condensation products (0.04 % in 0.1 N NaOH)
Potency ≥900 µg/mg
Residue after ignition ≤0.5 %
pH 5.5 to 6.5 (10 % solution)
Specific optical rotation +108° to +114° (20°C, 589 nm) (c=5, 2N NaOH)
Titration with NaOH ≥97.5 %