Drukuj
Benzyl cinnamate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 234 PLN
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Benzyl cinnamate 99%
Benzyl cinnamate
Formuła: C₁₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 195…200 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Numer MDL: MFCD00004789
Numer CAS: 103-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-109-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %