Drukuj
Chlorek etyloamoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
214255000 214250025
ACRO214255000EA 333 PLN
ACRO214255000 ACRO214250025
Chlorek etyloamoniowy 99%
Chlorek etyloamoniowy
Formuła: C₂H₈ClN
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012885
Numer CAS: 557-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-182-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %