Drukuj
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
208550250 208551000
ACRO208550250EA 271 PLN
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 162…163 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 55…58 °C
Numer MDL: MFCD00002387
Numer CAS: 14199-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 238-050-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %