Drukuj
2,6-Toluenodiizocyjanian 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
208040010 208040050
ACRO208040010EA 310 PLN
ACRO208040010 ACRO208040050
2,6-Toluenodiizocyjanian 97%
2,6-Toluenodiizocyjanian
Formuła: C₉H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 13 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002010
Numer CAS: 91-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-039-0
Jednostka: 2078
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %