Drukuj
2,4-Toluenodiizocyjanian 75%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 691 PLN
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
2,4-Toluenodiizocyjanian 75%, Technical Grade
2,4-Toluenodiizocyjanian
Formuła: C₉H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 115…120 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002011
Numer CAS: 584-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 247-722-4
Jednostka: 2078
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate