Drukuj
Acetyloacetonian wanadylu(IV) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199590500 199592500 199590010
ACRO199590500EA 285 PLN
ACRO199590500 ACRO199592500 ACRO199590010
Acetyloacetonian wanadylu(IV) 99%
Acetyloacetonian wanadylu(IV)
Formuła: C₁₀H₁₄O₅V
Temp. topnienia: 256…259 °C
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000032
Numer CAS: 3153-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-590-8
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %