Drukuj
Osmian(VI) potasu dihydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197660025 197665000
ACRO197660025EA 2030 PLN
ACRO197660025 ACRO197665000
Osmian(VI) potasu dihydrat
Osmian(VI) potasu dihydrat
Formuła: K₂O₄Os·2H₂O
Numer MDL: MFCD00149919
Numer CAS: 10022-66-9
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)