Drukuj
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
187690250 187691000
ACRO187690250EA 535 PLN
ACRO187690250 ACRO187691000
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol 99%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: 78 °C (14 mmHg)
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004561
Numer CAS: 4630-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-377-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %