Drukuj
Izocyjanian tosylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Izocyjanian toluenosulfonylu, 4-Izocyjanianosulfonylotoluen
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 295 PLN
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Izocyjanian tosylu 96%
Izocyjanian tosylu
Formuła: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 144 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1.29 g/cm³
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002030
Numer CAS: 4083-64-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-810-8
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %