Drukuj
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168070050 168070010 168070250 168071000
ACRO168070050EA 925 PLN
ACRO168070050 ACRO168070010 ACRO168070250 ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna 99%
2,4,6-Tris(2-pirydylo)-1,3,5-triazyna
Formuła: C₁₈H₁₂N₆
Temp. topnienia: 248…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006045
Numer CAS: 3682-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-965-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %