Drukuj
Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
167370050 167370100
ACRO167370050EA 270 PLN
ACRO167370050 ACRO167370100
Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy 97%
Chlorek 4-fluorofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈ClFN₂
Numer MDL: MFCD00012934
Numer CAS: 2924-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-886-4
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %