Drukuj
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
167350050 167350250
ACRO167350050EA 483 PLN
ACRO167350050 ACRO167350250
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy 98%
Chlorek 3-bromofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.5 g/mol
Temp. topnienia: 225…231 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012933
Numer CAS: 27246-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 248-362-0
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %