1-Bromo-4-fluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 460-00-4
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Aromatic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 774102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000342
Formuła:
C₆H₄BrF Temp. Wrzenia: 151…153 °C Temp. topnienia: –16 °C Gęstość: 1,604 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000342 Numer CAS: 460-00-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-300-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |