Drukuj
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
162310100 162310500
ACRO162310100EA 492 PLN
ACRO162310100 ACRO162310500
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy 99%
Chlorek 4-bromofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Numer MDL: MFCD00012941
Numer CAS: 622-88-8
Jednostka: 3261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %