Drukuj
Chlorek metyloamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: MACl, Methylammonium chloride, Aminomethane hydrochloride, Methylamine hydrochloride
156780010 156782500 156785000 156780050 156780500
ACRO156780010EA 685 PLN
ACRO156780010 ACRO156782500 ACRO156785000 ACRO156780050 ACRO156780500
Chlorek metyloamonu 99%
Chlorek metyloamonu
Formuła: CH₆ClN
Temp. Wrzenia: 225…230 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 228…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012849
Numer CAS: 593-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-795-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)