Tiofosgen 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichlorek tiokarbonylu, Chlorek tiokarbonylu
151640250
151641000
151645000
ACRO151640250EA
279
PLN
ACRO151640250
ACRO151641000
ACRO151645000
Tiofosgen 85%
Tiofosgen
Formuła:
CCl₂S MW: 114.98 g/mol Temp. Wrzenia: 73 °C (760 mmHg) Gęstość: 1.508 g/cm³ Temp. Zapłonu: 62 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004918 Numer CAS: 463-71-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-341-6 Jednostka: 2474 ADR: 6.1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange-red to red Liquid |
GC | ≥80 % |
Melting point | 164 to 169 °C |
HPLC | ≥98.5 % |