Drukuj
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 337 PLN
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 113…115 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004737
Numer CAS: 513-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-161-0
Jednostka: 2614
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %