Drukuj
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
149140050 149140250
ACRO149140050EA 161 PLN
ACRO149140050 ACRO149140250
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy 97%
Chlorek 2-chlorofenylohydrazyniowy
Formuła: C₆H₈Cl₂N₂
Temp. topnienia: 186…188 °C
Numer MDL: MFCD00012928
Numer CAS: 41052-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 255-194-1
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light pink to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
Residual solvents ≤15.0 % EtOAc