Drukuj
2-Winylonaftalen 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 426 PLN
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Winylonaftalen 97% stabilised
2-Winylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀
Temp. Wrzenia: 135 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004125
Numer CAS: 827-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-573-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol