Drukuj
Silver trifluoroacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Silver(I) trifluoroacetate
139730050 139730250
ACRO139730050EA 354 PLN
ACRO139730050 ACRO139730250
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Formuła: C₂AgF₃O₂
MW: 220.88 g/mol
Temp. topnienia: 257…260 °C
Numer MDL: MFCD00013199
Numer CAS: 2966-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-004-0
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %