Drukuj
Chlorek p-tolilohydrazoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
139160250 139161000
ACRO139160250EA 363 PLN
ACRO139160250 ACRO139161000
Chlorek p-tolilohydrazoniowy 98%
Chlorek p-tolilohydrazoniowy
Formuła: C₇H₁₁ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012940
Numer CAS: 637-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-295-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %