Tetramethylene sulphoxide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
138440250
138441000
138440050
ACRO138440250EA
432
PLN
ACRO138440250
ACRO138441000
ACRO138440050
Tetramethylene sulphoxide 97%
Tetramethylene sulphoxide
Formuła:
C₄H₈OS Temp. Zapłonu: >112 °C |
Numer MDL:
MFCD00005477 Numer CAS: 1600-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-493-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |