Drukuj
Sulfon difenylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
130960010 130960050 130962500
ACRO130960010EA 667 PLN
ACRO130960010 ACRO130960050 ACRO130962500
Sulfon difenylowy 97%
Sulfon difenylowy
Formuła: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218.28 g/mol
Temp. topnienia: 125…129 °C
Numer MDL: MFCD00007548
Numer CAS: 127-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-853-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm