Drukuj
Kwas oksamowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 235 PLN
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Kwas oksamowy 98%
Kwas oksamowy
Formuła: C₂H₃NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008006
Numer CAS: 471-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-443-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %