Drukuj
Bis(4-fluorofenylo)sulfon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
119620250 119621000
ACRO119620250EA 555 PLN
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorofenylo)sulfon 99%
Bis(4-fluorofenylo)sulfon
Formuła: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254.26 g/mol
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000350
Numer CAS: 383-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-847-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %