Drukuj
Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 399 PLN
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy 97%
Chlorek 4-fluorofenylohydrazoniowy
Formuła: C₆H₈ClFN₂
Temp. topnienia: 275…277 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012942
Numer CAS: 823-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-521-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure