Drukuj
Fluoroanten 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 242 PLN
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoroanten 98%
Fluoroanten
Formuła: C₁₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 384 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001184
Numer CAS: 206-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-912-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %