Drukuj
Oksaminian etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Oxamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate
118790250 118795000
ACRO118790250EA 129 PLN
ACRO118790250 ACRO118795000
Oksaminian etylu 99%
Oksaminian etylu
Formuła: C₄H₇NO₃
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008005
Numer CAS: 617-36-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-512-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %