Drukuj
trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050 112580250
ACRO112580050EA 329 PLN
ACRO112580050 ACRO112580250
trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion 97%
trans-1,4-Difenylo-2-buteno-1,4-dion
Formuła: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.27 g/mol
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003083
Numer CAS: 959-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-498-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥96.0 %