Dapson 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
104361000
104365000
ACRO104361000EA
267
PLN
ACRO104361000
ACRO104365000
Dapson 97%
Dapson
Formuła:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Temp. topnienia: 173…178 °C |
Numer MDL:
MFCD00007887 Numer CAS: 80-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-248-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 178 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Apparent density | 0.3 to 0.5 g/cm3 |
Titration | ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.3 % (in HCl) |