Drukuj
1-Bromo-4-fluorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 142 PLN
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzen 99%
1-Bromo-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 151 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,593 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000342
Numer CAS: 460-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-300-2
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %