1-Bromo-3-fluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromofluorobenzene
A10858.14
A10858.18
A10858.22
A10858.30
A10858.09
A10858.14EA
389
PLN
A10858.14
A10858.18
A10858.22
A10858.30
A10858.09
1-Bromo-3-fluorobenzen ≥99%
1-Bromo-3-fluorobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1073-06-9
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.5275
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1853969
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000326
Formuła:
C₆H₄BrF MW: 175 g/mol Temp. Wrzenia: 148…150 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1.594 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000326 Numer CAS: 1073-06-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-023-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |