Drukuj
1-Bromo-3-fluorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107000250 107001000
ACRO107000250EA 226 PLN
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzen 99%
1-Bromo-3-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 150 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000326
Numer CAS: 1073-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-023-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %