1-Bromo-3,5-difluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Difluorobromobenzene
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
A14053.06EA
249
PLN
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
1-Bromo-3,5-difluorobenzen ≥98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 461-96-1
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -27°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 1931520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010305
Formuła:
C₆H₃BrF₂ Temp. Wrzenia: 140…141 °C Temp. topnienia: –27 °C Gęstość: 1,676 Temp. Zapłonu: 44 °C (111 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010305 Numer CAS: 461-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 416-710-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |