Drukuj
Butelki laboratoryjne, ciśnienie plus+, wąską szyjka, z gwintem GL 45, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
218105403 218165409 1092234 1092235 1094368 1094367 218102406 218162403
215-0042EA 166 PLN
215-0042 215-3268 215-3264 215-3265 215-3267 215-3266 215-3881 215-4190
Butelki laboratoryjne, ciśnienie plus+, wąską szyjka, z gwintem GL 45, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki pressure plus+, DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste. Bezpieczna praca pod ciśnieniem i próżnią, próbkowanie pod ciśnieniem, przechowywanie mediów wytwarzających gaz. Z wyraźną skalą i dużym polem do opisu ułatwiającym opisywanie, wykonane z białej wypalanej, wysoce wytrzymałej ceramiki.
  • Blue scale for visual differentiation from the standard laboratory bottle
  • Available in clear or amber glass
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Odporność na ciśnienieWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable