Drukuj
Odważniki kalibracyjne, klasa OIML F1, Proof Line
Dostawca: Sartorius Balances
YCW413-00 YCW513-02 YCW413-02 YCW023-02 YCW153-00 YCW153-02 YCW213-00 YCW213-02 YCW023-00 YCW013-00 YCW013-02 YCW223-00 YCW423-00 YCW553-00 YCW353-00 YCW313-00 YCW323-02 YCW723-02 YCW653-00 YCW653-02 YCW713-02 YCW223-02 YCW123-00 YCW053-00 YCW113-02 YCW123-02 YCW313-02 YCW353-02 YCW513-00 YCW523-00 YCW723-00 YCW113-00 YCW253-00 YCW053-02 YCW253-02 YCW613-02 YCW423-02 YCW523-02 YCW623-02 YCW453-02 YCW553-02 YCW613-00 YCW323-00 YCW623-00 YCW453-00 YCW713-00 YCW313-AC-02 YCW353-AC-02 YCW353-AC-00 YCW313-AC-00 YCW323-AC-02 YCW323-AC-00 YCW623-AC-02 YCW623-AC-00 YCW653-AC-00 YCW613-AC-02 YCW613-AC-00 YCW713-AC-02 YCW713-AC-00 YCW653-AC-02 YCW553-AC-00 YCW423-AC-00 YCW453-AC-02 YCW453-AC-00 YCW423-AC-02 YCW413-AC-02 YCW413-AC-00 YCW523-AC-02 YCW553-AC-02 YCW513-AC-02 YCW513-AC-00 YCW523-AC-00
SARBYCW413-00EA 522 PLN
SARBYCW413-00 SARBYCW513-02 SARBYCW413-02 SARBYCW023-02 SARBYCW153-00 SARBYCW153-02 SARBYCW213-00 SARBYCW213-02 SARBYCW023-00 SARBYCW013-00 SARBYCW013-02 SARBYCW223-00 SARBYCW423-00 SARBYCW553-00 SARBYCW353-00 SARBYCW313-00 SARBYCW323-02 SARBYCW723-02 SARBYCW653-00 SARBYCW653-02 SARBYCW713-02 SARBYCW223-02 SARBYCW123-00 SARBYCW053-00 SARBYCW113-02 SARBYCW123-02 SARBYCW313-02 SARBYCW353-02 SARBYCW513-00 SARBYCW523-00 SARBYCW723-00 SARBYCW113-00 SARBYCW253-00 SARBYCW053-02 SARBYCW253-02 SARBYCW613-02 SARBYCW423-02 SARBYCW523-02 SARBYCW623-02 SARBYCW453-02 SARBYCW553-02 611-1707 SARBYCW323-00 611-1708 SARBYCW453-00 SARBYCW713-00 SARBYCW313-AC-02 SARBYCW353-AC-02 SARBYCW353-AC-00 SARBYCW313-AC-00 SARBYCW323-AC-02 SARBYCW323-AC-00 SARBYCW623-AC-02 SARBYCW623-AC-00 SARBYCW653-AC-00 SARBYCW613-AC-02 SARBYCW613-AC-00 SARBYCW713-AC-02 SARBYCW713-AC-00 SARBYCW653-AC-02 SARBYCW553-AC-00 SARBYCW423-AC-00 SARBYCW453-AC-02 SARBYCW453-AC-00 SARBYCW423-AC-02 SARBYCW413-AC-02 SARBYCW413-AC-00 SARBYCW523-AC-02 SARBYCW553-AC-02 SARBYCW513-AC-02 SARBYCW513-AC-00 SARBYCW523-AC-00
Odważniki kalibracyjne, klasa OIML F1, Proof Line
Odważniki Odważniki kalibracyjne
Proof Line weights are high quality working standards for everyday use. These weights are made of high quality material with polished or precision lathed surfaces.
  • 0 to 5 mg leaf weights: Aluminium
  • 10 to 500 mg leaf weights: Nickel silver
  • 1 g to 10 Kg knob weights: Stainless steel
Certyfikaty: Compliance with OIML R111-1.