4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3,4-difluorobenzene
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
233
PLN
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Formuła:
C₆H₃BrF₂ Temp. Wrzenia: 150…151 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,707 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000304 Numer CAS: 348-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-481-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |