Drukuj
Akcesoria
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312104-0008 312104-0004 312104-0002 312104-0001 312104-0016 312104-0032
215-2768EA 4010 PLN
215-2768 215-2767 215-2766 215-2574 215-2769 215-2770
Akcesoria
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +120 ° C
  • Szczelne zamknięcie 
Może być używany w dowolnym miejscu w laboratorium i do pobierania próbek. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Sposób pakowania: Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.