Drukuj
Akcesoria do obrotowego rozdzielacza rur PT 200
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312103-0004 312103-0016
NALG312103-0004EA 0 PLN
NALG312103-0004 NALG312103-0016
Akcesoria do obrotowego rozdzielacza rur PT 200
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na temperaturę do + 80 ° C
  • Szczelne zamknięcie, dzięki czemu nadają się do stosowania z płynami
  • Elastyczna, doskonała odporność na uderzenia
Może być używany w dowolnym miejscu w laboratorium i do pobierania próbek. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów.