Drukuj
J.T.Baker®, Plate Medio
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312099-0001 312099-0004 312099-0008 312099-0016 312099-0032
NALG312099-0001EA 12200 PLN
NALG312099-0001 NALG312099-0004 NALG312099-0008 215-4637 NALG312099-0032
J.T.Baker®, Plate Medio
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Zakrętka dostarczana w zestawie na butelce
  • Szczelne
Butelki ze średnią ilością mniejszą niż 30 cząstek na ml przy 0,3 μm i więcej. Doskonały do przechowywania chemikaliów o wysokiej czystości. Produkt zawiera certyfikat jakości, który zapewnia, że produkt został przetestowany i zaakceptowany zgodnie ze specyfikacjami Nalgene®. Niskościenne butelki IP2 mogą być stosowane zgodnie z przepisami dla klientów, którzy projektują, montują i certyfikują swoje własne kombinowane opakowania.