Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, fluorowane, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312097-0004 312097-0008 312097-0016 312097-0032
NALG312097-0004EA 8840 PLN
NALG312097-0004 NALG312097-0008 NALG312097-0016 NALG312097-0032
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, fluorowane, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, fluorowany PP, fluorowana zakrętka.
  • Fluorowane butelki i butle można stosować do większości kwasów, zasad i agresywnych rozpuszczalników organicznych
  • Wytrzymałe ściany są bezpieczne, trwałe i odporne na pękanie i przebicia
  • Powierzchnie fluorowęglowodorowe wewnątrz i na zewnątrz
  • Szczelne
Fluorowanie tych butelek i butli z HDPE stanowi opłacalną alternatywę dla kosztownych pojemników z fluoropolimeru.
Manufactured from Nalgene™ for resistance to permeation, paneling, odor emission, flavor and fragrance loss. Provide superior recepticals for solvents, oils, chemicals and agricultural products.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP class VI.